Fontos dokumentumok
U0880
Uricase from Candida sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Szinonimák:
Urate: oxygen oxoreductase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2 units/mg solid
molekulatömeg
35 kDa by SDS-PAGE
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O.[N+H4]
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to eliminate urate in plasma samples and evaluate the contribution of urate to the total plasma antioxidant capacity
- to intraperitoneally inject the mice to study the role of uric acid in fibrin extracellular traps (ET) formation
- for elimination of uric acid in ferric reducing/antioxidative power (FRAP) assay to measure the total antioxidative capacity of human plasma sample; in uricase-based biosensors
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)