Fontos dokumentumok
194430
Sigma-Aldrich
ABTS Chromophore, Diammonium Salt
Szinonimák:
ABTS Chromophore, Diammonium Salt, 2,2ʹ-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid), 2NH₄
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H18N4O6S4 · (NH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
crystals
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Általános leírás
Useful as a substrate for ELISA; acts as a hydrogen donor in peroxidase reactions. Radical cation has absorption maximum at 414 nm.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Groome, N.P. 1980. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.18, 345.
Childs, R.E. and Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Jogi információk
ABTS is a trademark of Boehringer Mannheim Corp.
ABTS is a trademark of Roche
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2