Fontos dokumentumok
33528
4-Aminoantipyrine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Szinonimák:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99%
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
105-110 °C (lit.)
107-109 °C
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Phenol impurity and wastewater analysis: Research demonstrated the application of 4-Aminoantipyrine in spectrophotometric determination of phenol impurities in phenoxyethanol and for assessing phenol index in drinking water and municipal wastewater, utilizing salting-out assisted liquid phase microextraction (Roustaei et al., 2024).
- Advanced sensor development for tea polyphenols: Utilization of 4-Aminoantipyrine in developing a novel hybrid sensor array, integrated with polyphenol oxidase and its nanozymes, aided by machine learning to identify tea polyphenols and Chinese teas, showcasing its role in innovative sensor technology (Yang et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?