Fontos dokumentumok
A3219
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Szinonimák:
ABTS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), Liquid Substrate System
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)/b19-17-,20-18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTOJFFHGPLIVKC-CLFAGFIQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.