Fontos dokumentumok
D4522
Deoxyribonucleic acid from calf thymus
Type XV, Activated, lyophilized powder
Szinonimák:
Calf Thymus DNA, DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
típus
Type XV
Forma
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
• High quality template DNA
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)