D1501
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
Type I, fibers
Szinonimák:
ctDNA, DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
Alkalmazás
Minőség
Fizikai tulajdonságok
DNA from calf thymus is 41.9 mole % G-C and 58.1 mole % A-T.1 An OD of 1.0 at 260 nm corresponds to ~ 50 μg of double-stranded DNA.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.