Fontos dokumentumok
D4764
Deoxyribonucleic acid from calf thymus
Genomic, unsheared
Szinonimák:
double-stranded template DNA, Calf Thymus DNA, DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
>20 kb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
% GC is the percentage of G/C base pairs. Tm is the temperature at the midpoint of the thermal denaturation profile.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
• High quality template DNA
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)