Fontos dokumentumok
2618
Millipore
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%.
Szinonimák:
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus, DNA, Calf Thymus
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
off-white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A260/280 nm: ≥ 1.8); hyperchromicity: ≥27%.
Purified DNA from calf thymus.
Purified DNA from calf thymus. An essential component of chromosomes. A260/280 nm: ≥ 1.8); hypechromicity: ≥27%.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3