S2015
SSPE Buffer 20× Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
20X SSPE Buffer, SSPE hybridization buffer, Saline-sodium phosphate-EDTA buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
solution
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for microarrays
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient ready-to-use liquid
- Multi-purpose use in hybridizations
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.