1171706
USP
Desacetyl diltiazem hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diltiazem
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard, and system suitability solutions for assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Diltiazem Hydrochloride
- Diltiazem Hydrochloride Tablets
- Fluconazole
- Diltiazem Hydrochloride Extended-Release Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3