Fontos dokumentumok
C1493
Cilnidipine
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester, FRC 8653
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
H2O: ≤2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Alkalmazás
- in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
- in photoirradiation and photodegradation studies
- to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.