Fontos dokumentumok
V108
(±)-Norverapamil hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Nor-(±)-verapamil hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
SMILES string
CC(C)C(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(C#N)C2=CC(OC)=C(OC)C=C2.Cl
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEAFTRIDBHSJDC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3