Fontos dokumentumok
D1538
Piperazine diacrylamide
For acrylamide gel electrophoresis
Szinonimák:
1,4-Bis(acryloyl)piperazine, 1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- increases the gel strength and resolution
- reduces background for silver background
- can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?