Fontos dokumentumok
14470
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
BioXtra, suitable for electrophoresis, ≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
solid
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.05% free acrylic acid
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmasság
suitable for electrophoresis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Fabrication and application of zwitterionic phosphorylcholine functionalized monoliths with different hydrophilic crosslinkers in hydrophilic interaction chromatography: This study demonstrates the effective use of 1,4-Bis(acryloyl)piperazine as a crosslinker in creating zwitterionic monoliths for chromatographic applications, highlighting its utility in enhancing polymer interactions and selectivity in separation processes (Wang et al., 2020).
- Poly(amidoamine) conjugates with disulfide-linked cholesterol pendants self-assembling into redox-sensitive nanoparticles: This application uses a derivative concept where 1,4-Bis(acryloyl)piperazine could theoretically enhance the self-assembly and stability of redox-sensitive polymeric nanoparticles, offering insights into controlled release and targeted drug delivery systems (Ranucci et al., 2008).
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?