Fontos dokumentumok
294381
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
97%
Szinonimák:
N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine, DHEBA
Teszt
97%
form
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)