P7059
Phosphate Buffered Saline
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Szinonimák:
Phosphate buffered saline, PBS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phosphate Buffered Saline, 10× PBS for Western blots and IP
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
liquid
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 30mM sodium phosphate
- 1.5 M sodium chloride
- 10.5 mM potassium phosphate
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.