Merck
537284
[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide
95%
Szinonimák:
DMAPS, 2-(N-3-Sulfopropyl-N,N-dimethyl ammonium)ethyl methacrylate, N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloxyethyl)-N,N-dimethylammonium betaine
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.35
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide (DMAPS) is a hygroscopic, zwitterionic monomer used in the synthesis of polysulfobetaines. Polysulfobetaines are electrically neutral polymers that contain both cationic and anionic groups within a single monomer unit and feature interesting properties such as antielectrolyte behavior in aqueous salt solutions, biocompatibility, and hemocompatibility. Based upon these properties, polysulfobetaines are useful in many biomedical applications such as drug delivery and drug formulation.
Alkalmazás
Due to its hygroscopic nature, [2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide (DMAPS) can contain up to one molecule of water per monomer unit. This material should be stored in a cool, dry place and depending on the reaction conditions, water may need to be removed prior to polymerization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chung-Man Lim et al.
Acta biomaterialia, 85, 180-191 (2018-12-26)
To overcome the drawbacks of the UV grafting method, an alternative, thermal grafting process is suggested. The uniform and geometry-independent grafting of zwitterionic polymers on curved cross-linked polyethylene (CLPE), which is used in artificial hip joints, surface was successfully achieved.
One-pot synthesis of responsive sulfobetaine nanoparticles by RAFT polymerisation: the effect of branching on the UCST cloud point.
Willock H, et al.
Polym. Chem., 5, 1023-1030 (2014)
Jiang Wu et al.
Acta biomaterialia, 71, 293-305 (2018-03-15)
Skin wound healing is a still long-history challenging problem and impeded by the foreign-body reaction including severe inflammation response, poor neovascularization, incomplete re-epithelialization and defective ECM remodeling. Development of biocompatible polymers, in combination with specific drugs or growth factors, has
Ho Joon Kwon et al.
Acta biomaterialia, 61, 169-179 (2017-08-08)
Introducing antifouling property to biomaterial surfaces has been considered an effective method for preventing the failure of implanted devices. In order to achieve this, the immobilization of zwitterions on biomaterial surfaces has been proven to be an excellent way of
Cátia G Alves et al.
International journal of pharmaceutics, 582, 119346-119346 (2020-04-22)
New insights about nanomaterials' biodistribution revealed their ability to achieve tumor accumulation by taking advantage from the dynamic vents occurring in tumor's vasculature. This paradigm-shift emphasizes the importance of extending nanomaterials' blood circulation time to enhance their tumor uptake. The