Fontos dokumentumok
408263
Pentaerythritol tetraacrylate
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, Tetramethylolmethane tetraacrylate
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Minőségi szint
szennyeződések
10-40% triester
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To synthesize polymer electrolytes for the fabrication of lithium-sulfur batteries.
- In the formulation of UV-curable epoxy acrylate coatings, to improve their mechanical properties and performance.
- To prepare multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings, to improve their mechanical and anti-oxygen inhibition properties.
- In the UV-curable ink formulations.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?