Fontos dokumentumok
291609
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
97%
Szinonimák:
Triallyl cyanurate
Teszt
97%
Forma
solid
bp
156 °C
mp
26-27 °C
sűrűség
1.11 g/mL at 30 °C
SMILES string
C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
347.9 °F
Lobbanási pont (C)
175.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?