Fontos dokumentumok
530042
N-Phenylacrylamide
99%
Szinonimák:
Asylanilide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPCNEKWROYSOLT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)