Fontos dokumentumok
RPROB
Reversible Protein Detection Kit for Membranes and Polyacrylamide Gels
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
Minőségi szint
technika/technikák
protein staining: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Solution A 500 mL
- Solution B 500 mL
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protocols
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.