Fontos dokumentumok
473340
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
Szinonimák:
1,3,5-Triacryloyl-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydro-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydrotriazine, Tri(N -acryloyl)hexahydrotriazine, Triacrylformal
Teszt
98%
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)N1CN(CN(C1)C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-10(16)13-7-14(11(17)5-2)9-15(8-13)12(18)6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYBFGAFWCBMEDG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?