Fontos dokumentumok
C1992
ColorBurst™ Electrophoresis Marker
mol wt 8,000-220,000 Da
Szinonimák:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
molekulatömeg
8,000-220,000 Da
pH
8
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Komponensek
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.