Fontos dokumentumok
P7170
Ponceau S solution
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Szinonimák:
Ponceau S
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ponceau S solution, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
grade
for protein analysis
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
technika/technikák
western blot: suitable
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
alkalmasság
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
expression in Labeo rohita fingerlings
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protocols
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.