Fontos dokumentumok
C9282
Sodium cholate hydrate
suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine bile
ovine bile
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 900-1300
aggregált szám
2-3
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a bile acid to induce bile acid-responsive (BEAR) transcription system,
- as a component of Campylobacter defined broth (CDB) to test its effect on stress response in Campylobacter jejuni{52
- to test its sensitivity towards the bile acid sensor
Biokémiai/fiziológiai hatások
javasolt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3