Fontos dokumentumok
S1702
Sodium cholate hydrate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
animal
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 900-1300
aggregált szám
2-3
szennyeződések
Heavy Metals, Sodium deoxycholate; tested
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)