Merck
1.06504
Millipore
Sodium deoxycholate
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Szinonimák:
Sodium deoxycholate, Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt 
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H39NaO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
206-132-7
NACRES:
NA.74
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C (own results)
oldhatóság
330 g/L
térfogatsúly
200 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Általános leírás
Sodium deoxycholate is a water-soluble, bile salt and an ionic detergent used as a selective inhibitory agent for bacteriological culture media. It interferes with the growth and incorporation of glucose into various cellular fractions and also inhibits flagellum formation in gram negative bacteria.
Alkalmazás
Sodium deoxycholate is used in number of bacteriological media for the isolation and classification of gram-negative bacteria from food and the environment.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (2 %; water): 7.5 - 9.5
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water; calc. on dried substance):
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Cholic acid (TLC): ≤ 2.0 %
Loss on drying (TG): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology (MacConkey-Agar): passes test
The substance meets the criteria described in the monograph1483 Ph.Eur. 6th Ed. and any subsequently revised version.
For details, please request our BSE-certificate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1