Fontos dokumentumok
229101
Millipore
Cholic Acid, Sodium Salt
Primary bile acid.
Szinonimák:
Cholic Acid, Sodium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H39O5 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Forma:
solid
Teszt:
>96% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
>96% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
micellar wt 900
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
pKa 
5.2
CMC
9 - 15 mM
oldhatóság
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Általános leírás
Primary bile acid.
Alkalmazás
  • EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION.: This study explores the utility of cholic acid sodium salt in formulating nanoparticles with enhanced functionality for targeted drug delivery systems (Ruozi et al., 2016).
  • Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems.: Explores the role of cholic acid sodium salt in improving the efficiency of chiral separation techniques, vital for the development of pharmaceutical agents (Sybilska et al., 2002).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2