Fontos dokumentumok
T4009
Taurocholic acid sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 2100
aggregált szám
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
funkcionális csoport
sulfonic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Related Content
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.