C1129
Cholic acid
from bovine and/or ovine, ≥98%
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine and/or ovine
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥98%
form
powder
molekulatömeg
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Related Content
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.