Fontos dokumentumok
D7658
Decyl β-D-maltopyranoside
≥98% (GC)
Szinonimák:
Decyl-β-D-maltoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
molekulatömeg
482.56 g/mol
CMC
1.6 mM (20-25°C)
1.6-1.8
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.