Fontos dokumentumok
C1254
Sodium cholate hydrate
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine and/or ovine bile
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥99%
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 900-1300
aggregált szám
2-3
technika/technikák
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Western blotting
- Suitable for DNA and RNA purification
- High purity product for research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.