Merck
136301
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoxaline
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloroquinoxaline (QCI) was used to study the effect of solvent on hydrolysis of QCI in aqueous–organic solvent mixtures with acetonitrile and dimethylesulphoxide. It was used in the synthesis of 2-(3-butynyl-2-methyl-2-ol) quinoxaline.It was used as reagent in the synthesis of chloroquinoxaline sulfamide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Kelly G Matz et al.
Inorganic chemistry, 50(20), 9804-9815 (2011-09-08)
A model system for the molybdenum cofactor has been developed that illustrates the noninnocent behavior of an N-heterocycle appended to a dithiolene chelate on molybdenum. The pyranopterin of the molybdenum cofactor is modeled by a quinoxalyldithiolene ligand (S(2)BMOQO) formed from
Kinetics of the Reaction of 2-Chloro-quinoxaline with Hydroxide Ion in ACN-H2O and DMSO-H2O Binary Solvent Mixtures.
Fathalla MF.
Journal of Solution Chemistry, 40(7), 1258-1270 (2011)