G004620
HPLC Analysis of Chloroquine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (98:1:1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)