Merck
C-271
Supelco
Chloroquine diphosphate solution
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Chloroquine diphosphate solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
515.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
leírás
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O=P(OO)=O.ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CCCN(CC)CC)C)=C1.O=P(OO)=O.[HH].[HH]
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Chloroquine, sold under trade names such as Aralen, Avloclor among others, is an aminoquinoline that has antimalarial and anticancer activities. Chloroquine is being studied to treat COVID-19 as of 2020. A Snap-N-Spike® reference solution applicable for use in pharma research and clinical toxicology analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F
Lobbanási pont (C)
25 °C