Merck
Y0001839
Hydroxychloroquine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
433.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
hydroxychloroquine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
Kiszerelés
Unit quantity: 70 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)