Fontos dokumentumok
A4474
L-Arginine
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
>98.5%
form
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmasság
suitable for manufacturing use
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1