Fontos dokumentumok
M1170
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt
≥90% (HPLC), suitable for MALDI-MS
Szinonimák:
L-methionyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H37N7O5S/c1-14(22(34)35)28-21(33)18(13-15-7-4-3-5-8-15)30-20(32)17(9-6-11-27-23(25)26)29-19(31)16(24)10-12-36-2/h3-5,7-8,14,16-18H,6,9-13,24H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)(H,34,35)(H4,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWTASUKCZNGRDU-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)