Fontos dokumentumok
T1143
Trypsinogen from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
Teszt
85-100% (UV)
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
molekulatömeg
23,981 Da by calculation
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... TRYP8(282603)
Általános leírás
Alkalmazás
- the secondary structure analysis of proteins in H2O solution using single-pass attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FT-IR) microscopy
- tuning and calibration of electrospray ionization quadrupole time-of-flight (ESI-Q-TOF) mass spectrometer
- the secondary structure analysis of proteins by infrared (IR) spectroscopy
- SDS-PAGE as a molecular weight standard (24kDa)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)