Fontos dokumentumok
U6253
Ubiquitin from bovine erythrocytes
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
ATP-dependent proteolytic factor, Ub
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine erythrocytes
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
technika/technikák
western blot: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... LOC(101902760)
Related Categories
Általános leírás
Ubiquitin is a highly conserved regulatory protein. It is found in all eukaryotic cells and is virtually identical across all forms of life including yeast, humans, and plants. ubiquitin structure contains seven Lys residues and an N-terminus, all of which are target sites for ubiquitination.
Alkalmazás
Ubiquitin from bovine erythrocytes can be used for in vitro ubiquitinylation assay. The product can also be used as a marker in western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
antitest
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)