796-0658
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Analyte Set #2)
application for HPLC
Szinonimák:
Proteins, mixture
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Separated on Discovery® BIO PolyMA-SCX
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
detector: UV, 280 nm
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)