Merck
289329
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
ReagentPlus®, 99.9%
About This Item
Lineáris képlet:
CsCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Teszt:
99.9%
Forma:
crystals, chunks or beads
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9%
Forma
crystals, chunks or beads
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cesium chloride can be used as:
  • A reagent to synthesize macrocyclic tetralactones via ring-closing metathesis reaction of diolefins in the presence of Grubbs catalyst.
  • An additive in the palladium-catalyzed selective carbonylative coupling of less reactive aryl chlorides with primary and secondary aliphatic and aromatic amines to synthesize aromatic amides.
  • An activator for low-valent titanium reagents that can be used in the reductive coupling of acetophenone.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F F White et al.
Journal of bacteriology, 164(1), 33-44 (1985-10-01)
The T-DNA regions of the root-inducing (Ri) plasmid pRiA4b of Agrobacterium rhizogenes were characterized. Two regions, designated TL-DNA and TR-DNA, were found to be integrated and stably maintained in the plant genome. The TL-DNA spanned a 15- to 20-kilobase region
Ribonucleic acid isolated by cesium chloride centrifugation.
Glisin V, et al.
Biochemistry, 13(12), 2633-2637 (1974)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 198-198 (1994)
J S Miller et al.
The Journal of clinical investigation, 84(4), 1188-1195 (1989-10-01)
The amino acid sequence of human mast cell tryptase was determined from corresponding cDNA cloned from a lambda ZAP library made with mRNA derived from a human mast cell preparation. Tryptase is the major neutral protease present in human mast
Danaé Nuzzaci et al.
Cell reports, 30(9), 3067-3078 (2020-03-05)
Mechanistic studies in rodents evidenced synaptic remodeling in neuronal circuits that control food intake. However, the physiological relevance of this process is not well defined. Here, we show that the firing activity of anorexigenic POMC neurons located in the hypothalamus
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.