Fontos dokumentumok
746487
Cesium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99.9%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
99.9%
Forma
powder or crystals
minőség
free-flowing
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.