Fontos dokumentumok
31807
Cesium chloride
puriss. p.a., ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
crystals
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1