Fontos dokumentumok
562599
Cesium chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium monochloride
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate homogeneous perovskite films with high crystallinity and preferential orientation. These films enhance the power conversion efficiency of solar cells.
- To synthesize blue emission lead-free antimony Cesium halide Qdots of high PLQY of 46% and Mn-Doped Cs2Na1–xAgxBiCl6 double perovskites for engineering the band gap and tailoring the energy transfer.
- To fabricate polyoxometalate electrode materials for Li-ion batteries. The addition of CsCl enhances the thermal stability and cycling stability of the battery cell.
- To prepare a density gradient solution for the separation of nucleic acids.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.