Fontos dokumentumok
I3377
Isoniazid
analytical standard, ≥99% (TLC)
Szinonimák:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
171-173 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
antibiotikus hatásspektrum
mycobacteria
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)