Fontos dokumentumok
E4630
Ethambutol dihydrochloride
antimycobacterial
Szinonimák:
Ethambutol, Ethambutol HCL, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 6.0 to 6.7°, c = 10 in water
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
mycobacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)