Fontos dokumentumok
810131C
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810131C
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H74N5O11P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
856.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810131C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810131C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810131C
koncentráció
1 mg/mL (810131C-1mg)
1 mg/mL (810131C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is a common phospholipid found in eukaryotes and a prime metabolite of glycerolipid metabolism. It is a vital component of the mucosal layer of the colon. NBD PC is a fluorescently labeled lipid with 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) attached to phosphatidylcholine.
Alkalmazás
16:0-12:0 NBD PC has been used as a fluorescent marker to study the adsorption of hyaluronan (HA) onto a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayer deposited on a silica surface by fluorescent microscopy. It may also be used:
  • in the microfluidic chip-based technology to demonstrate separation of fluorophore-labeled phospholipids and to monitor enzyme activities of lipid-modifying enzymes
  • as a fluorophore for DPPC in fluorescence recovery experiments
  • as a substrate to test scramblase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl phosphatidylcholine (NBD PC) is useful in the study of cellular processes as it functions as a fluorescent analog in lipid membranes and phospholipid phase transitions.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810131C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810131C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Thomas Zander et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 142, 230-238 (2016-03-10)
The superior lubrication properties of synovial joints have inspired many studies aiming at uncovering the molecular mechanisms which give rise to low friction and wear. However, the mechanisms are not fully understood yet, and, in particular, it has not been
C Scomparin et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 28(2), 211-220 (2008-12-23)
The diffusion law of DMPC and DPPC in Supported Lipid Bilayers (SLB), on different substrates, has been investigated in details by Fluorescence Recovery After Patterned Photobleaching (FRAPP). Over micrometer length scales, we demonstrate the validity of a purely Brownian diffusive
Ellen C Wrobel et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6154-6166 (2020-03-04)
The antibacterial activity of a calixarene derivative, p-tert-butylcalix[6]arene (Calix6), was assessed and was shown not to inhibit the growth of E. coli, S. aureus and B. subtilis bacteria. With the aim of gaining more insights into the absence of antibacterial
R Derradi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(47), 15232-15241 (2019-11-09)
Matrix vesicles (MVs) are a special class of extracellular vesicles that drive bone and dentin mineralization by providing the essential enzymes and ions for the nucleation and propagation of mineral crystals. Tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) is an integral protein of
Yulia Y Tyurina et al.
The Journal of biological chemistry, 282(11), 8498-8509 (2007-01-19)
Macrophage recognition of apoptotic cells depends on externalization of phosphatidylserine (PS), which is normally maintained within the cytosolic leaflet of the plasma membrane by aminophospholipid translocase (APLT). APLT is sensitive to redox modifications of its -SH groups. Because activated macrophages