324410
Dynasore
≥98% (HPLC), solid, dynamin inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Dynamin Inhibitor I, Dynasore, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid-(3,4-dihydroxybenzylidene)-hydrazide, Sore to Dynamin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dynamin Inhibitor I, Dynasore, The Dynamin Inhibitor I, Dynasore, also referenced under CAS 304448-55-3, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 16 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(\N=C\c3cc(c(cc3)O)O)C(=O)c1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)/b19-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYNDQCRDGGCQRZ-VXLYETTFSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nankoe, S.R., and Sever, S. 2006. Trends Cell Biol.16, 607.
Newton, A.J., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17955.
Macia. E., et al. 2006. Dev. Cell10, 839.
WGK
WGK 3