250233
Cytochalasin B
from Helminthosporium dematioideum, ≥98% (HPLC), solid, cell-permeable fungal toxin, Calbiochem®
Szinonimák:
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum, Cell-permeable fungal toxin.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)\C=C\[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocking the formation of contractile microfilaments
Vigyázat
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R. 1993. Exp. Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990. Biomed. Biochim. Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988. FEBS Lett.227, 39.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3